Learn More
Axygen™ PerkinElmer™ Janus™ & Multiprobe Robotic Tips
Volume ranges from 20 to 200μL
152.62€ - 1270.00€
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Dichiarazioni di pulizia DNase, RNase, and Pyrogen free
Formato Rack
Da utilizzare con (apparecchiatura) PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head
Visualizza altre specifiche
Prodotti 17
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Sterilità Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
12766719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-175-C-R-S
Clear Sterile 175 μL
1015.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10270310
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-200-C-R-S
Clear Sterile 200 μL
1005.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12776719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-25-CBK-R-S
Black Sterile 25 μL
1055.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12772916
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-50-CBK-R
Black Non-sterile 50 μL
1060.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12792906
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-200-CBK-R
Black Non-sterile 200 μL
1060.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12786719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-25-C-R-S
Clear Sterile 25 μL
990.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12756719
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-175-CBK-R-S
Black Sterile 175 μL
1270.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12752916
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-20-C-R
Clear Non-sterile 20 μL
905.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 25-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11380285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-25-CBK-R-S
Black Sterile 25 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12545477
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-200-C-R-S
Clear Sterile 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11370285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-25-C-R-S
Clear Sterile 25 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11340295
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-50-CBK-R
Black Non-sterile 50 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11360285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-175-CBK-R-S
Black Sterile 175 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12585477
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-20-C-R-S
Clear Sterile 20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11350285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRF-175-C-R-S
Clear Sterile 175 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11390285
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-20-C-R
Clear Non-sterile 20 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11320295
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
RRP-200-CBK-R
Black Non-sterile 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Racked
  • Black and Clear tips available
  • With Liquid level sensing
  • Nonsterile and Presterilized tips
  • Blue, Red and Green rack color inserts
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
Autoclavable
DNase, RNase, and Pyrogen free
Rack
PerkinElmer Janus, PerkinElmer MultiProbe Variospan-1, 4, 8 Head