Learn More
Axygen™ Plate Sealer
Codice prodotto. 12312099 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Dimensione della confezione
12312099 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12312099 Fornitore Axygen N. del fornitore HS1230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6740.00€
    5685.29€ / pezzi 1
    Risparmia 1054.71€
    15% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-03-2027
Uniform and consistent sealing of microplates.
  • Adjustable sealing temperature: 100°C to 190°C
  • Compatible plate materials: PP (Polypropylene), PS (Polystyrene), PE (Polyethylene)
  • Compatible plate types: Standard assay plates, deep well storage plates, PCR plate
  • User-friendly control panel
  • Sealing operation is automated to ensure consistent results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tensione 230 V
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for the low-to-medium throughput laboratory that requires uniform and consistent sealing of microplates
Intervallo temperatura sigillatura 100° to 190°C