Learn More
Axygen™ Polypropylene Microtubes with White Screw Cap
Codice prodotto. 12559027 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 500
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12559027 0.5 mL pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12559027 Fornitore Axygen N. del fornitore SCT050SSWS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00€
    252.23€ / pezzi 500
    Risparmia 3.77€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Specifica
Cap Style Screw Cap
Colore chiusura White
Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
Materiale Polypropylene
Include Screw Cap, O-ring
N. per confezione 4000Pack
Imballaggio 4000Pack
Sterilità Sterile
Graduated No
Tipo di chiusura Screw Cap