Learn More
Axygen™ Automation Micropipette Tips, PerkinElmer/MultiPROBE Janus™ Systems
Axygen™ Automation Micropipette Tips, PerkinElmer/MultiPROBE Janus™ Systems are constructed of polypropylene, and feature a variety of available options to suit your needs.
152.62€ - 905.00€
Specifica
Filtrato | Non-Filtered |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Colore | Clear |
Dichiarazioni di pulizia | RNase-free, DNase-free, human gDNA-free, Nonpyrogenic |
Formato | Rack |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12712916
|
Axygen™
RRP-200-C-R |
200 μL | PerkinElmer MultiProbe |
905.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 05-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12792916
|
Axygen™
RRP-50-C-R |
50 μL | PerkinElmer MultiProbe |
905.00€
pezzi 4800 |
Spedizione stimata: 12-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11330295
|
Axygen™
RRP-50-C-R |
50 μL | PerkinElmer MultiProbe |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11310295
|
Axygen™
RRP-200-C-R |
200 μL | PerkinElmer MultiProbe |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Available with or without aerosol-resistant filters
- Available sterile/non-sterile
Specifica
Non-Filtered | |
Clear | |
Rack | |
10 racks/pk, 5 pk/cs | |
PerkinElmer MultiProbe | |
Polypropylene |
Non-sterile | |
RNase-free, DNase-free, human gDNA-free, Nonpyrogenic | |
Automation, Round | |
Automation Micropipette Tip | |
Tip |