Specifications
| Volume (sistema metrico) | 25 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Trasparente |
| Formato | In rack |
| Stile punta | Automation, Round |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Zymark/Caliper RapidPlate 96/384, SciClone, Zephyr LV96, LV384 Head |
| Product Line | Tip |
| Materiale | Polipropilene |