Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Conical
Conical tubes
Marca:  Axygen™ ST-150
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.90000kg
Codice prodotto. 12709608
  • 389.00€ / pezzi 4000
Spedizione stimata: 18-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
  • Tube volumes from 0.5 to 2.0mL
  • Choose clear or amber
Specifica
Specifica
20,000 x g
1.5 mL
Polypropylene
Non-sterile
Not Included
RNase, DNase, pyrogen-free
Clear
500 Tubes/Pk., 8 Packs/Cs.
No
Conical