Learn More
Axygen™ Screw Cap Tubes without Caps: Self-Standing with Conical Bottoms
Self-standing tubes
65.16€ - 585.00€
Specifica
RCF max | 20,000 x g |
---|---|
Certificazione/Conformità | RNase, DNase, pyrogen-free |
Colore | Clear |
Materiale | Polypropylene |
Imballaggio | Bag |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12739608
|
Axygen™
ST-150-SS-C-S |
Clear | 1.5 mL | Sterile |
585.00€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
12719618
|
Axygen™
ST-200-SS-S |
Clear | 2 mL | Sterile |
585.00€
pezzi 4000 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11344225
|
Axygen™
ST-150-SS-C-S |
Clear | 1.5 mL | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11394225
|
Axygen™
ST-200-SS-S |
Clear | 2 mL | Sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping
Specifica
20,000 x g | |
Clear | |
Bag | |
Not Included |
RNase, DNase, pyrogen-free | |
Polypropylene | |
Sterile | |
Conical |