Learn More
Axygen™ Storage Boxes
Codice prodotto. 16505954 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black Opaque
Blue
Clear
Multi-color
Quantità:
Case of 2
Case of 5
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Quantità unitSize
16505954 Clear Case of 5 pezzi 5
16515954 Multi-color Case of 5 pezzi 5
16525954 Blue Case of 5 pezzi 5
16535954 Black Opaque Case of 2 pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16505954 Fornitore Axygen™ N. del fornitore TR8300
Spedizione stimata: 30-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Axygen™ Storage Boxes can store samples for an extended period of time.
  • Supports freezing at -80°C and autoclaving at 121°C
  • Alphanumeric Sample identification
  • Engieneered to simplify sample identity
  • Polypropylene structure is ensured to last
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacità (sistema metrico) Sample size: 1.5/2.0 mL
Descrizione Autoclavable
Colore Clear
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Sample Storage
Capacità 100 Tubes
Product Type Storage Box
Quantità Case of 5
Temperature Range (Metric) -80°C to +120°C
Lunghezza (sistema metrico) 14.2 cm
Larghezza (sistema metrico) 14.2 cm
Altezza (sistema metrico) 5.5 cm