Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12517927 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12517927 Trasparente pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12517927 Fornitore Axygen™ N. del fornitore P96450VCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.89€
    161.93€ / pezzi 50
    Risparmia 31.96€
    16% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • 450 μL deep well plate
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ANSI, SLAS 1-2004
Coperchio Without Lid
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Sì
Colore Trasparente
Product Type Micropiastra a 96 pozzetti con fondo a V per la conservazione dei campioni
Materiale Polipropilene
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Forma pozzetto Conical Bottom (V-well)
Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
RCF max 4000 xG
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112 °F
Temperature Range (Metric) -80 °C