Descrizione
Available in a variety of configurations.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ANSI, SLAS 1-2004 |
| Matrice | 8 x 12 |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Polipropilene |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Forma pozzetto | Conical Bottom (V-well) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine |
| RCF max | 4000 x g |
| Vedi altri risultati |