Learn More
Axygen™ Micropiastre di conservazione
Codice prodotto. 12537917 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
12537917 Trasparente pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12537917 Fornitore Axygen™ N. del fornitore P96450RCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00€
    170.07€ / pezzi 50
    Risparmia 3.93€
    2% Sconto
Spedizione stimata: 09-04-2027
Aggiungi al carrello
Per raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine.
Axygen™ deep well and assay plates are used for sample collection, in vitro growth chambers and long-term storage. Made of polypropylene, they offer excellent chemical resistance and will withstand temperatures down to -80°C.
  • 550 μL deep well plate
  • ANSI/SLAS 1-2004: Microplates - Footprint Dimensions
  • Ultra-flat surface ensures proper sealing with heat sealing film
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certificazione/Conformità ANSI, SLAS 1-2004
    Coperchio Without Lid
    Matrice 8 x 12
    Autoclavabile Sì
    Colore Trasparente
    Materiale Polipropilene
    No. of Wells 96
    Sterilità Sterile
    Forma pozzetto circolare
    Da utilizzare con (applicazione) Raccolta di campioni, camere per crescita in vitro e conservazione a lungo termine
    RCF max 4000 x g
    N. per custodia 50/Cs.
    N. per confezione 10/Pk.
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112 °F
    Temperature Range (Metric) -80 °C