Description
- Tip format: 96 tip
- Tip volume range: 50 μL to 200 μL
- Tip material: Clear polypropylene
- RNase-/DNase-/human gDNA-free
- Nonpyrogenic
- Available options:
- With or without aerosol-resistant filters
- Nonsterile or sterile - Compatible heads: MCA96
- Rack format: ANSI/SLAS
- Rack material: Polypropylene
Specifications
Specifications
| Volume (sistema metrico) | 50 μL |
| Sterilità | Sterile |
| Colore | Arancione |
| Stile punta | Round |
| Imballaggio | Nested tip rack |
| Quantità | 40 Racks/Cs. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tecan EVO MCA96 |
| Product Line | Tecan |
| Materiale | Polipropilene |