Learn More
Axygen™ Tecan™ Evo MCA96 Compatible Nested Pipet Tips
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15378291 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
50 μL
200 μL
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Colore:
Arancione
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Sterilità Colore Dimensione della confezione
15378291 200 μL Non sterile Gray pezzi 3840
15388291 200 μL Sterile Gray pezzi 3840
15277668 50 μL Sterile Arancione pezzi 3840
15398291 50 μL Non sterile Arancione pezzi 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15378291 Fornitore Axygen™ N. del fornitore EV200NTR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    389.00€
    317.24€ / pezzi 3840
    Risparmia 71.76€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
768 tips for use with Tecan Evo MCA96 multi-channel arm
  • Tip format: 96 tip
  • Tip volume range: 50 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
  • Compatible heads: MCA96
  • Rack format: ANSI/SLAS
  • Rack material: Polypropylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 200 μL
Sterilità Non sterile
Colore Gray
Stile punta Round
Imballaggio Nested tip rack
Quantità 40 Racks/Cs.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tecan EVO MCA96
Product Line Tecan
Materiale Polipropilene