Learn More
Axygen™ Axygen™ Tecan™ Freedom™ Evo™/ Caliper™ Zephyr™/ Puntali per sistemi robotici Biotek™
Prestazioni e qualità costanti. I puntali per automazione Axygen™ per Tecan™, Zymark™, Biotek™ e Dynamic Devices sono realizzati in polipropilene trasparente in rack da 96 pozzetti. Opzioni disponibili: sterili/non sterili, non filtrati/filtrati, con foro ampio e con etichetta sul fondo; volumi da 50 a 200 μl.
Marca: Axygen™ EVF-50-R-S
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.50000kg
Descrizione
- Comprehensive line of pipette tips for automated liquid handling systems
- Manufactured to stringent specifications under strict process controls
- Assembled via automation to ensure consistent performance and quality
- Tips are certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Available in a range of volumes: 50, 100, 180 and 200μL
- Compatible with the following:
- Tecan™ Freedom Evo™, TeMo and Aquarius with MCA96 head
- Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ and Zephyr™ with HV96 head
- Biotek™ Precision™ and Precision XS 8 or 12 head
- Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol and 96-Channel-Low Vol head
Specifica
50 μl | |
Sterile | |
Verde chiaro | |
Polipropilene | |
DNase, Rnase Free | |
Tecan™ Freedom Evo™, TeMo e Aquarius; Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ e Zephyr™; Biotek™ Precision™ e Precision XS; Dynamic Devices Oasis LM, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM | |
Rack | |
SBS Rack |
Filtered | |
Trasparente | |
Rotondo | |
Esente da RNasi, DNasi, ANSI | |
Apirogeno, usato per conformarsi a specifiche stringenti in processi di controllo rigorosi | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM | |
Con filtro | |
50 Racks/Cs. |