Learn More
Axygen™ Thin Wall Polypropylene PCR Tube Strips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15489063 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) unitSize
15489063 0.2 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15489063 Fornitore Axygen N. del fornitore PCR0208CPC100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to fit a wide variety of thermal cyclers. Axygen Thin Wall Polypropylene PCR Tube Strips are non-pyrogenic and are manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene.
  • Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
  • Even insertion cap ensures a tight fit to prevent evaporation
  • Certified RNase-/DNase-free
  • Nonpyrogenic
  • Nonsterile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità DNase-/RNase-free
Colore Clear
Descrizione 8 tube strips with domed caps
Volume (sistema metrico) 0.2 mL
Forma Conical
Sterilità Non-sterile
Materiale Polypropylene
Tipo di chiusura Domed Cap