Learn More
Axygen™ Sistema di ricarica puntali Axygen™
Puntali per pipetta universali e stile Axygen™ in rack di ricarica facili da caricare
50.20€ - 272.30€
Specifica
Sterilità | Non sterile |
---|---|
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Autoclavable |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11300285
|
Axygen™
RFL-1200-C |
1200 μl |
64.55€
pezzi 768 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310285
|
Axygen™
RFL-222-C |
200 μl |
50.20€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320285
|
Axygen™
RFL-300-C |
10 μl |
57.25€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12551288
|
Axygen™
RFL-222-C |
200 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12561288
|
Axygen™
RFL-300-C |
10 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
12511288
|
Axygen™
RFL-1200-C |
1200 μl |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Axygen™ Tip Refill System contains durable refill rack that can be easily refilled by hand and is autoclavable. These translucent Racks includes color-coded inserts for tip identification and are certified RNase-/DNase free. They are available in different colors and are packaged in bulk or racks.Specifica
Non sterile | |
Trasparente | |
Autoclavable |