Learn More
Axygen™ Wellpro™ Robotic Tips
Clear tips
Marca:  Axygen TWP-200-R
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.90000kg
Codice prodotto. 12776639
  • 453.00€ / pezzi 4800
Spedizione stimata
26-04-2021
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Racked
  • 200μL capacity
  • Presterilized tips available
  • Grey racks
Order Info
30++l
200++l
Specifica
Specifica
200 μL
Clear
Round
Non-ANSI
Non-pyrogenic, used for stringent specifications under strict process controls
ProGroup Wellpro™ 3000
Automation
Non-sterile
Gray
PP (Polypropylene)
DNase, Rnase Free
ProGroup Wellpro™ 3000
Rack