Learn More
Axygen™ Zymark™ Rapid Plate/Sciclone and Tecan™ TEMO Acquarius Genmate: 100 μL
Clear, autoclavable tips; color-coded racks.
28.15€ - 858.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) 100 μL
Colore Clear
Colore rack Gray
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Non-ANSI
Visualizza altre specifiche
Prodotti 10
Codice del prodotto Marca Stile punta Sterilità Filtrato Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Stile punta Sterilità Filtrato Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
12726769
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZTF-100-L-R-S
Automation, Round Sterile Filtered Maxymum Recovery
858.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12786669
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZT-100-R
Automation, Round Non-sterile Non-Filtered Standard
341.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12736769
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZTF-100-R-S
Automation, Round Sterile Filtered Standard
755.00€
pezzi 4800
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11334325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZT-100-R
Automation, Round Non-sterile Non-Filtered Standard Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12545577
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZT-100-L-R
Automation, Round Non-sterile Non-Filtered Maxymum Recovery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11346064
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZT-100-L-R
Automation, Round Non-sterile Non-Filtered Maxymum Recovery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11344325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZT-100-R-S
Automation, Round Sterile Non-Filtered Standard Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11364335
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZTF-100-R-S
Automation, Round Sterile Filtered Standard Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11354335
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZTF-100-L-R-S
Automation, Round Sterile Filtered Maxymum Recovery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
11324325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Axygen™
ZT-100-L-R-S
Automation, Round Sterile Non-Filtered Maxymum Recovery Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
  • Tip format: 96 tip and 384 tip
  • Tip volume range: 25 μL to 200 μL
  • Tip material: Clear polypropylene
  • RNase-/DNase-/human gDNA-free
  • Nonpyrogenic
  • Available options:
    - With or without aerosol-resistant filters
    - Nonsterile or sterile
    - Standard or Axygen™ Maxymum Recovery™ surface
  • Compatible heads: HV96, CAS-4200-1 (20 - 150 μL/sec.), LV96, LV384
  • Rack format: Non-ANSI (96) and ANSI/SLAS (384)
  • Rack material: Polypropylene
Order Info
96 Tips/Rack, 10 Racks/Pack, 5 Packs/Case
Specifica
Specifica
100 μL
Gray
Non-ANSI
Automation, Round
Caliper Zymark
Clear
Autoclavable
Rack
Tecan Freedom EVO, Tecan TeMo, Tecan Aquarius MCA96 head, Zymark/Caliper RapidPlate, SciClone, SciClone HV96, CAS-4200-1ch. 20-150μL/sec. head