Learn More
Axygen™ AxyMats™ Sealing Mats for 500uL 96 Well Plates
Codice prodotto. 12627215 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Pre-intagliato:
No
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Pre-intagliato Sterilità Dimensione della confezione
12627215 No Non-sterile pezzi 50
12551328 No Sterile pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12627215 Fornitore Axygen™ N. del fornitore AM500ULRD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00€
    241.79€ / pezzi 50
    Risparmia 102.21€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 17-03-2027
Minimize evaporation in wide range of temperatures in PCR and storage applications
Axygen AxyMat sealing mats can be used in a wide range of temperatures for PCR and storage applications. AxyMats minimize evaporation and are made of research-grade silicone which can be autoclaved. They can be reused following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Natural
Materiale Silicone
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
No. of Wells 96
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Pre-intagliato No
Product Type Sealing Mat
Forma pozzetto Round
Plate Compatibility 96-well Deep Well Plate, 0.5 mL