Learn More
AY 9944 Dihydrochloride, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15496709
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496709 50 mg 50mg
15486709 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496709 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65079.MF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 366-93-8
Formula molecolare C22H28Cl2N2·2HCl
Sinonimo 1,4-Bis(2-chlorobenzylaminomethyl)cyclohexane dihydrochloride
Specifica
Quantità 50 mg
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Inhibitor of hedgehog (Hh) signaling
Peso formulazione 464.30g/mol
Sensibilità Hygroscopic
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma Solid