Learn More
R&D Systems™ AZ 628
Codice prodotto. 30001607
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001607 50 mg 50mg
30001584 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001607 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4836/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent Raf kinase inhibitor
Potent, ATP-competitive inhibitor of Raf kinases (IC50 values are 29, 34 and 105 nM for c-Raf1, B-RafV600E and wild-type B-Raf, respectively). Displays selectivity for Raf kinases over a panel of 150 other kinases; inhibits activation of tyrosine protein kinases such as VEGFR2, Lyn, Flt1 and Fms. Also inhibits growth, and induces cell cycle arrest and apoptosis in colon and melanoma cell lines with the B-RafV600E mutation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 878739-06-1
Formula molecolare C27H25N5O2
Specifica
Materiale o nome chimico AZ 628
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 451.52
Purezza >98%
Peso molecolare 451.53