Learn More
AZ 628, MedChemExpress
Codice prodotto. 16464348
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16464348 10 mg 10mg
16407067 5 mg -
16403046 25 mg -
16420677 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16464348 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY11004
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress AZ 628 is a pan-Raf kinase inhibitor with IC50s of 105, 34 and 29 nM for B-Raf, B-RafV600E, and c-Raf-1, respectively.
AZ 628 is a pan-Raf kinase inhibitor with IC50s of 105, 34 and 29 nM for B-Raf, B-RafV600E, and c-Raf-1, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AZ 628
Forma fisica Solid
CAS 878739-06-1
Colore Pink
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C27H25N5O2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (110.74 mM)
SMILES O=C1N(C)C=NC2=C1C=C(C=C2)NC3=C(C)C=CC(NC(C4=CC(C(C#N)(C)C)=CC=C4)=O)=C3
Molecular Weight (g/mol) 451.52
Peso formulazione 451.52
Percent Purity 99.86%
Grado Research
Research purposes only