Learn More
AZ505 ditrifluoroacetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466676
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16466676 100 mg 100mg
16462487 50 mg 50mg
16433466 25 mg -
16416378 10 mg 10mg
16408967 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16466676 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15226A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
AZ505 ditrifluoroacetate is a potent and selective SMYD2 inhibitor with IC50 of 0.12 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico AZ505 ditrifluoroacetate
CAS 1035227-44-1
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C33H40Cl2F6N4O8
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 125 mg/mL (155.17 mM)
SMILES O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 805.59
Peso formulazione 805.59
Percent Purity 98.5%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only