Learn More
AZ505, MedChemExpress
Descrizione
AZ505 is a potent and selective SMYD2 inhibitor with an IC50 of 0.12 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AZ505 |
| CAS | 1035227-43-0 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C29H38Cl2N4O4 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 42 mg/mL (72.72 mM) |
| SMILES | O=C(N(C1CCCCC1)CCNCCC2=C(OCC(N3)=O)C3=C(O)C=C2)CCNCCC4=CC=C(Cl)C(Cl)=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 577.54 |
| Peso formulazione | 577.54 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only