Learn More
Azacitidine USP Related Compound B, Mikromol™
Codice prodotto. 30459318
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459318 4 x 25 mg -
30051657 100 mg 100mg
30049541 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30459318 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1259.0300254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Azacitidine USP Related Compound B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
CAS 6974-32-9
Nomi componenti o analita 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C28 H24 O9
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-β-D-ribofuranose, ABR, NSC 23349, beta-D-Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, Ribofuranose, 1-acetate 2,3,5-tribenzoate, beta-D- (6CI,8CI), 1-0-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 1-O-Acetyl-2,3,5-tri-O-benzoyl-beta-D-ribose, 1-O-Acetyltri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranose, 2,3,5-Tri-O-benzoyl-beta-D-ribofuranosyl acetate, Azacitidine Related Compound B
InChI Formula InChI=1S/C28H24O9/c1-18(29)34-28-24(37-27(32)21-15-9-4-10-16-21)23(36-26(31)20-13-7-3-8-14-20)22(35-28)17-33-25(30)19-11-5-2-6-12-19/h2-16,22-24,28H,17H2,1H3/t22-,23-,24-,28-/m1/s1
Tipo di soluzione Neat
SMILES CC(=O)O[C@@H]1O[C@H](COC(=O)c2ccccc2)[C@@H](OC(=O)c3ccccc3)[C@H]1OC(=O)c4ccccc4
IUPAC Name [(2R,3R,4R,5S)-5-acetyloxy-3,4-dibenzoyloxyoxolan-2-yl]methyl benzoate
Molecular Weight (g/mol) 504.48
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 504.142 g/mol