Learn More
Azadiradione (~90%), TRC
Codice prodotto. 30137193
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137193 10 mg 10mg
30134405 5 mg 5mg
30004453 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137193 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA79734310MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26241-51-0
Formula molecolare C28 H34 O5
Molecular Weight (g/mol) 450.57
Sinonimo (5α,7α,13α,17α)-7-(Acetyloxy)-21,23-epoxy-4,4,8-trimethyl-24-norchola-1,14,20,22-tetraene-3,16-dione
IUPAC Name [(5R,7R,8R,9R,10R,13S,17R)-17-(3-furyl)-4,4,8,10,13-pentamethyl-3,16-dioxo-6,7,9,11,12,17-hexahydro-5H-cyclopenta[a]phenanthren-7-yl] acetate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@H]2C(C)(C)C(=O)C=C[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](C(=O)C=C4[C@]13C)c5cocc5
Specifica
Materiale o nome chimico Azadiradione
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C28H34O5/c1-16(29)33-23-14-20-25(2,3)22(31)8-11-26(20,4)19-7-10-27(5)21(28(19,23)6)13-18(30)24(27)17-9-12-32-15-17/h8-9,11-13,15,19-20,23-24H,7,10,14H2,1-6H3/t19-,20+,23-,24-,26-,27-,28-/m1/s1
Peso formulazione 450.2406