missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azaperone, LoGiCal

Codice prodotto. 30463395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463395 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30463395 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR1164.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Azaperone
CAS 1649-18-9
Nomi componenti o analita Azaperone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C19 H22 F N3 O
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Azaperone, 1-(4-Fluorophenyl)-4-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]butan-1-one, 1-Butanone, 1-(4-fluorophenyl)-4-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]-, Butyrophenone, 4'-fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]- (6CI,8CI), 4'-Fluoro-4-[4-(2-pyridyl)-1-piperazinyl]butyrophenone, Azaperone, Fluoperidol, NSC 170976, R-1929, Stresnil, Suicalm
InChI Formula InChI=1S/C19H22FN3O/c20-17-8-6-16(7-9-17)18(24)4-3-11-22-12-14-23(15-13-22)19-5-1-2-10-21-19/h1-2,5-10H,3-4,11-15H2
Tipo di soluzione Neat
SMILES Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCN(CC2)c3ccccn3
IUPAC Name 1-(4-fluorophenyl)-4-(4-pyridin-2-ylpiperazin-1-yl)butan-1-one
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 327.4
Quantità 10 mg
Peso formulazione 327.1747 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.