Specifica
| Materiale o nome chimico | Azaperone |
| Perdita all'essiccatura | 0.5% max. (60°C, 4 h) (vacuum) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Quantità | 1 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, chloroform |
| Peso formulazione | 327.4 |
Sicurezza e movimentazione
- Azaperone
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- H301-Tossico se ingerito.
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico