Learn More
AZD-5069, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491879
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491879 1 mg 1mg
16443706 25 mg 25mg
16417948 10 mg 10mg
16403887 50 mg 50mg
16450408 5 mg 5mg
16417746 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16491879 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19855
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
AZD-5069 is a potent CXCR2 chemokine receptor antagonist, used for caner treatment.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD-5069
CAS 878385-84-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C18H22F2N4O5S2
Quantità 1 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 90 mg/mL (188.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(N1CCC1)(NC2=NC(SCC3=CC=CC(F)=C3F)=NC(O[C@H](C)[C@@H](O)CO)=C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 476.52
Peso formulazione 476.52
Percent Purity 98.97%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only