Learn More
AZD-6280, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490408
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
20mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16490408 5 mg 5mg
16457948 10 mg 10mg
16421889 1 mg 1mg
16400616 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490408 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY19872
MedChemExpress AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD-6280
CAS 942436-93-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H22N4O3
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (170.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN=C2C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)=CC=CC2=C1N)NCCC
Molecular Weight (g/mol) 366.41
Peso formulazione 366.41
Percent Purity 98.17%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only