Learn More
AZD-6280, MedChemExpress
Description
AZD-6280 is a selective GABAA(α2/3) receptor modulator, used for treatment of generalized anxiety disorder.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | AZD-6280 |
| CAS | 942436-93-3 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C20H22N4O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 62.5 mg/mL (170.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C1=NN=C2C(C3=CC(OC)=CC=C3OC)=CC=CC2=C1N)NCCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 366.41 |
| Peso formulazione | 366.41 |
| Show More |
Research purposes only