Learn More
AZD-7762, MedChemExpress
Codice prodotto. 16490657
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16490657 50 mg 50mg
16434338 10 mg 10mg
16407057 5 mg 5mg
16405256 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16490657 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10992
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
MedChemExpress AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.
AZD-7762 is a potent ATP-competitive checkpoint kinase (Chk) inhibitor in with an IC50 of 5 nM for Chk1.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD-7762
CAS 860352-01-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19FN4O2S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (275.92 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@@H]1CNCCC1)C2=C(C=C(S2)C3=CC=CC(F)=C3)NC(N)=O
Molecular Weight (g/mol) 362.42
Peso formulazione 362.42
Percent Purity 99.01%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only