Learn More
Tocris Bioscience™ AZD 8055
Codice prodotto. 30000027
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30000027 50 mg 50mg
30000023 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30000027 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 7840/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    623.70€ / 50mg
    Risparmia 36.30€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Highly potent and selective mTOR inhibitor
AZD 8055 is a highly potent, selective and ATP-competitive mTOR inhibitor (IC50 = 0.8 nM). Inhibits growth and induces autophagy in a range of cancer cell lines and xenografts, including NSCLC and glioblastoma (IC50 values are 20, 50 and 53 nM in H838, A549 and U87MG cell lines, respectively). Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol
CAS 1009298-09-2
Quantità 50 mg
Bersaglio mTOR Inhibitors
Formula molecolare C25H31N5O4
Purezza 0.98