Learn More
AZD-8055, MedChemExpress
Codice prodotto. 16460317
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460317 50 mg 50mg
16454976 100 mg 100mg
16403968 10 mg -
16440986 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16460317 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY10422
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
AZD-8055 is a potent, selective, and orally bioavailable ATP-competitive mTOR kinase inhibitor with an IC50 of 0.8 nM. AZD-8055 inhibits both mTORC1 and mTORC2.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD-8055
CAS 1009298-09-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C25H31N5O4
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (71.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES OCC1=CC(C2=NC3=NC(N4CCOC[C@@H]4C)=NC(N5[C@@H](C)COCC5)=C3C=C2)=CC=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 465.54
Peso formulazione 465.54
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only