missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AZD2014, TRC

Codice prodotto. 30179266
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30179266 50 mg 50mg
30179588 100 mg 100mg
30179421 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30179266 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA80811550MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1009298-59-2
Formula molecolare C25H30N6O3
Molecular Weight (g/mol) 462.54
Sinonimo AZD2014, Vistusertib
IUPAC Name 3-[2,4-bis[(3S)-3-methylmorpholin-4-yl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N-methylbenzamide
SMILES CNC(=O)c1cccc(c1)c2ccc3c(nc(nc3n2)N4CCOC[C@@H]4C)N5CCOC[C@@H]5C

Specifica

Materiale o nome chimico 3-[2,4-Bis[(3S)-3-methyl-4-morpholinyl]pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-N-methylbenzamide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C25H30N6O3/c1-16-14-33-11-9-30(16)23-20-7-8-21(18-5-4-6-19(13-18)24(32)26-3)27-22(20)28-25(29-23)31-10-12-34-15-17(31)2/h4-8,13,16-17H,9-12,14-15H2,1-3H3,(H,26,32)/t16-,17-/m0/s1
Peso formulazione 462.2379
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.