Learn More
AZD2906, MedChemExpress
Descrizione
AZD2906 is a selective glucocorticoid receptor (GR) agonist, increases micronucleated immature erythrocytes in the bone marrow of rats. AZD2906 shows IC50s of 2.2, 0.3, 41.6 and 7.5 nM at GR in human, rat PBMC and human, rat whole blood, respectively.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AZD2906 |
| CAS | 1034148-15-6 |
| Colore | Light Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H25FN4O3 |
| Quantità | 25 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 125 mg/mL (271.44 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | FC1=CC=C(N2N=CC3=CC(O[C@@H]([C@@H](NC(C4CC4)=O)C)C5=CC=C(N=C5)OC)=CC=C23)C=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 460.5 |
| Peso formulazione | 460.5 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only