Learn More
AZD2932, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467478
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16467478 10 mg 10mg
16459957 5 mg 5mg
16427446 100 mg 100mg
16413507 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16467478 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY18179
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
AZD2932 is a potent and multi-targeted kinase inhibitor VEGFR2, PDGFβ, Flt-3 and c-Kit with IC50s of 8, 4, 7 and 9 nM in cell assay, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD2932
CAS 883986-34-3
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H25N5O4
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 10 mg/mL (22.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CN(C(C)C)N=C1)CC2=CC=C(OC3=C4C=C(OC)C(OC)=CC4=NC=N3)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 447.49
Peso formulazione 447.49
Percent Purity 96.11%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only