Learn More
AZD4547, MedChemExpress
Codice prodotto. 16495648
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
10mg
200mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16495648 10 mg 10mg
16486166 100 mg -
16481817 50 mg 50mg
16461076 200 mg 200mg
16448347 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16495648 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13330
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
AZD4547 is a potent inhibitor of the FGFR family with IC50s of 0.2 nM, 2.5 nM, 1.8 nM, and 165 nM for FGFR1, FGFR2, FGFR3, and FGFR4, respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD4547
CAS 1035270-39-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C26H33N5O3
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (269.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C1)N[C@@H](C)CN1C2=CC=C(C(NC3=NNC(CCC4=CC(OC)=CC(OC)=C4)=C3)=O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 463.57
Peso formulazione 463.57
Percent Purity 98.87%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only