Learn More
AZD4547, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | rel-N-[5-b-(3,5-Dimethoxyphenyl)ethyl]-1H-pyrazol-3-yl]-4-[(3R,5S)-3,5-dimethyl-1-piperazinyl]benzamide |
| CAS | 1035270-39-3 |
| Sinonimo | AZD-4547∣AZD4547 |
| Quantità | 10 mg |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C26H33N5O3 |
| Peso molecolare | 463.57 |