missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
5mg
Descrizione
AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid is the 6-Hydroxy-2-naphthoic acid of AZD5153. AZD5153 is a potent, selective, and orally available BET/BRD4 bromodomain inhibitor
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | AZD5153 6-Hydroxy-2-naphthoic acid |
| CAS | 1869912-40-2 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C36H41N7O6 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | AZD-5153 HNT salt |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 34 mg/mL (50.92 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C2C=C(O)C=CC2=C1)O.O=C3N(C)CCN(CCOC4=CC=C(C5CCN(C6=NN7C(C=C6)=NN=C7OC)CC5)C=C4)[C@@H]3C |
| Molecular Weight (g/mol) | 667.75 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto