Learn More
AZD5904, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484418
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484418 10 mg 10mg
16450737 50 mg 50mg
16423076 25 mg -
16417147 5 mg 5mg
16405316 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16484418 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY111341
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
MedChemExpress AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
AZD5904 is a selective and irreversible inhibitor of human Myeloperoxidase (MPO) with an IC50 of 140 nM and has similar potency in mouse and rat.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD5904
CAS 618913-30-7
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H12N4O2S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 22.73 mg/mL (90.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(N(C[C@@H]2OCCC2)C3=C1N=CN3)=S
Molecular Weight (g/mol) 252.29
Peso formulazione 252.29
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only