Learn More
AZD8186, MedChemExpress
Codice prodotto. 16467817
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16467817 5 mg 5mg
16435098 10 mg -
16425826 100 mg 100mg
16401337 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16467817 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12330
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-10-2026
MedChemExpress AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
AZD8186 is a PI3K inhibitor, which potently inhibits PI3Kβ (IC50=4 nM) and PI3Kδ (IC5050=12 nM) with selectivity over PI3Kα (IC50=35 nM) and PI3Kγ (IC50=675 nM).
Specifica
Materiale o nome chimico AZD8186
CAS 1627494-13-6
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H25F2N3O4
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 35 mg/mL (76.51 mM)
SMILES O=C(C1=CC([C@H](NC2=CC(F)=CC(F)=C2)C)=C3C(C(C=C(N4CCOCC4)O3)=O)=C1)N(C)C
Molecular Weight (g/mol) 457.47
Peso formulazione 457.47
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only