Learn More
AZD8330, MedChemExpress
Codice prodotto. 16484958
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16484958 10 mg 10mg
16461207 50 mg 50mg
16457697 5 mg 5mg
16445736 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16484958 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12058
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
AZD8330 (ARRY-424704) is a potent, uncompetitive MEK1/MEK2 inhibitor, with an IC50 of 7 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico AZD8330
CAS 869357-68-6
Colore Pink
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H17FIN3O4
Quantità 10 mg
Sinonimo ARRY-424704 ARRY-704
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.81 mM)
SMILES IC1=CC(F)=C(C=C1)NC(N2C)=C(C=C(C2=O)C)C(NOCCO)=O
Molecular Weight (g/mol) 461.23
Peso formulazione 461.23
Percent Purity 99.04%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only