Learn More
AZD8797, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488527
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16488527 5 mg 5mg
16456346 100 mg 100mg
16455888 10 mg 10mg
16452037 50 mg 50mg
16423396 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16488527 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY13848
MedChemExpress AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor; antagonizes CX3CR1 and CXCR2 with Kis of 3.9 and 2800 nM, respectively.
AZD8797 (KAND567) is an allosteric non-competitive and orally active antagonist of the human CX3CR1 receptor
Specifica
Materiale o nome chimico AZD8797
Forma fisica Solid
CAS 911715-90-7
Colore Light Yellow
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H25N5OS2
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo KAND567
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 150 mg/mL (371.69 mM)
SMILES CC(C)C[C@@H](NC1=NC(S[C@@H](C)C2=CC=CC=C2)=NC3=C1SC(N)=N3)CO
Molecular Weight (g/mol) 403.56
Peso formulazione 403.56
Percent Purity 98.65%
Grado Research
Research purposes only