Learn More
Azelaic Acid, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1,7-Heptanedicarboxylic acid |
| CAS | 123-99-9 |
| Nomi componenti o analita | 1,7-Heptanedicarboxylic acid |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C9 H16 O4 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | OC(=O)CCCCCCCC(=O)O |
| Vedi altri risultati |