Learn More
Azelaic Acid, Mikromol™
Codice prodotto. 17963556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17963556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17963556 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0687.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Azelaic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,7-Heptanedicarboxylic acid
CAS 123-99-9
Nomi componenti o analita 1,7-Heptanedicarboxylic acid
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C9 H16 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Azelaic Acid, Nonanedioic acid, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, Lepargylic acid, Anchoic acid, Azelex, Skinoren
InChI Formula InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name nonanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 188.22
Quantità 500 mg
Peso formulazione 188.1049 g/mol