Learn More
Azelaic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 1,7-Heptanedicarboxylic acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13) |
| Peso formulazione | 188.1049 |
| Percent Purity | >95% |