Learn More
Azelastine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428326
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428326 100 mg 100mg
16421426 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16428326 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0462
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Azelastine hydrochloridem, an antihistamine, is a potent and selective histamine 1 (H1) antagonist. Azelastine hydrochloride can be used for the research of allergic rhinitis, asthma, diabetic hyperlipidemic and SARS-CoV-2.
Azelastine hydrochloridem, an antihistamine, is a potent and selective histamine 1 (H1) antagonist. Azelastine hydrochloride can be used for the research of allergic rhinitis, asthma, diabetic hyperlipidemic and SARS-CoV-2.
Specifica
Materiale o nome chimico Azelastine hydrochloride
CAS 79307-93-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H25Cl2N3O
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (119.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (15.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(C2CCN(C)CCC2)N=C(CC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1C=CC=C4.Cl
Molecular Weight (g/mol) 418.36
Peso formulazione 418.36
Percent Purity 99.93%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only