Learn More
Azelastine hydrochloride
Codice prodotto. 16564304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16564304 250 mg 250mg
16554304 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16564304 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 465082500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79307-93-0 | C22H25Cl2N3O | 418.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79307-93-0
Formula molecolare C22H25Cl2N3O
Molecular Weight (g/mol) 418.36
Numero MDL MFCD00242783
InChI Key YEJAJYAHJQIWNU-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name hydrogen 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCC(CC1)N1N=C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)C2=CC=CC=C2C1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Azelastine hydrochloride
Punto di fusione 225.0°C to 229.0°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 418.36