Learn More
Azelastine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 18021050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18021050 500 mg 500mg
18083840 10 mg 10mg
17999959 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 18021050 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA808250500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79307-93-0
Formula molecolare C22 H24 Cl N3 O . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 418.36
Sinonimo 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, hydrochloride (1:1), 1(2H)-Phthalazinone, 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(hexahydro-1-methyl-1H-azepin-4-yl)-, monohydrochloride (9CI), A 5610, Allergodil, Astelin, Astepro, Azelast, Azelastine hydrochloride, Azeptin, E 0659, Optivar, Rhinolast, W 2979M, Zalastine
IUPAC Name 4-[(4-chlorophenyl)methyl]-2-(1-methylazepan-4-yl)phthalazin-1-one;hydrochloride
SMILES Cl.CN1CCCC(CC1)N2N=C(Cc3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico Azelastine hydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H24ClN3O.ClH/c1-25-13-4-5-18(12-14-25)26-22(27)20-7-3-2-6-19(20)21(24-26)15-16-8-10-17(23)11-9-16;/h2-3,6-11,18H,4-5,12-15H2,1H3;1H
Peso formulazione 417.1375